2-Methyl-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpyridine-3-boronic acid hydrochloride, (2-Methylpyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
OR9327-1G
APOSOR9327-1GEA
321
EUR
APOSOR9327-1G
2-Methyl-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid
2-Methyl-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₆H₉BClNO₂ Molecular Weight: 173,4100 g/mol Schmelzpunkt: 181…186 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659489 CAS-Nummer: 1072952-34-1 |