4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932711-1G
OR932711-250MG
APOSOR932711-1GEA
467
EUR
APOSOR932711-1G
APOSOR932711-250MG
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 199.037 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044711 CAS-Nummer: 952138-13-5 |