4-(2-Methoxyethyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932723-100G
OR932723-25G
OR932723-500G
APOSOR932723-100GEA
25.8
EUR
APOSOR932723-100G
APOSOR932723-25G
APOSOR932723-500G
4-(2-Methoxyethyl)phenol 97%
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017537 CAS-Nummer: 56718-71-9 |