4-Chloro-7-methoxyquinazoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932740-1G
APOSOR932740-1GEA
132
EUR
APOSOR932740-1G
4-Chloro-7-methoxyquinazoline 95%
4-Chloro-7-methoxyquinazoline
Formel:
C₉H₇ClN₂O Molecular Weight: 194.618 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738758 CAS-Nummer: 55496-52-1 |