Boc-Cys(stbu)-OH
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(tert-butyldisulphanyl)propanoic acid
OR932786-1G
OR932786-5G
APOSOR932786-1GEA
94.4
EUR
APOSOR932786-1G
APOSOR932786-5G
Boc-Cys(stbu)-OH
Boc-Cys(stbu)-OH
Formel:
C₁₂H₂₃NO₄S₂ Schmelzpunkt: 110…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084687 CAS-Nummer: 30044-61-2 |