2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyano-4,5-dimethoxyaniline
OR9328-5G
APOSOR9328-5GEA
65.4
EUR
APOSOR9328-5G
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitril
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitril
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 178,19 g/mol Schmelzpunkt: 97…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058682 CAS-Nummer: 26961-27-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |