4-Chloro-6-methylnicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932816-10G
OR932816-1G
OR932816-5G
APOSOR932816-10GEA
330
EUR
APOSOR932816-10G
APOSOR932816-1G
APOSOR932816-5G
4-Chloro-6-methylnicotinic acid 95%
4-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520850 CAS-Nummer: 1060805-95-9 |