6,7-Dihydroisoquinolin-8(5H)-one hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932821-1G
APOSOR932821-1GEA 106 EUR
APOSOR932821-1G
6,7-Dihydroisoquinolin-8(5H)-one hydrochloride 95%
6,7-Dihydroisoquinolin-8(5H)-one hydrochloride
Formel: C₉H₉NO·ClH
Molecular Weight: 183,635 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18432614
CAS-Nummer: 135311-97-6