Benzofuran-6-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932830-1G
OR932830-250MG
APOSOR932830-1GEA
432
EUR
APOSOR932830-1G
APOSOR932830-250MG
Benzofuran-6-ol 95%
Benzofuran-6-ol
Formel:
C₈H₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669481 CAS-Nummer: 13196-11-7 |