tert-Butyl glycolate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2-hydroxyacetate
OR932881-100G
APOSOR932881-100GEA
172
EUR
APOSOR932881-100G
tert-Butyl glycolate 95%
tert-Butyl glycolate
Formel:
C₆H₁₂O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03452739 CAS-Nummer: 50595-15-8 |