(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-ethyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-((2-Chlorothiazol-5-yl)methyl)ethanamine
OR932883-1G
APOSOR932883-1GEA
393
EUR
APOSOR932883-1G
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-ethyl-amine 95%
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-ethyl-amine
Formel:
C₆H₉ClN₂S Molecular Weight: 176.667 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837199 CAS-Nummer: 120740-07-0 |