2-P-Tolyloxymethyl-oxirane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-((p-Tolyloxy)methyl)oxirane
OR932992-1G
APOSOR932992-1GEA 120 EUR
APOSOR932992-1G
2-P-Tolyloxymethyl-oxirane 95%
2-P-Tolyloxymethyl-oxirane
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046991
CAS-Nummer: 2186-24-5