2,4,4-Trimethylcyclopentanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932999-5G
APOSOR932999-5GEA
319
EUR
APOSOR932999-5G
2,4,4-Trimethylcyclopentanon 95%
2,4,4-Trimethylcyclopentanon
Formel:
C₈H₁₄O Molecular Weight: 126.2 g/mol Schmelzpunkt: -25.6 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019313 CAS-Nummer: 4694-12-6 |