3-Chlor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, (3-Chloro-2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
OR9330-1G
APOSOR9330-1GEA 372 EUR
APOSOR9330-1G
3-Chlor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₃
Molecular Weight: 187,39 g/mol
Schmelzpunkt: 152…155 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06798255
CAS-Nummer: 957060-88-7