4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933001-1G
APOSOR933001-1GEA
364
EUR
APOSOR933001-1G
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formel:
C₇H₁₀N₂O Molecular Weight: 138,167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19205004 CAS-Nummer: 1004-64-4 |