2-Methylbenzoyl cyanide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933121-1G
APOSOR933121-1GEA
603
EUR
APOSOR933121-1G
2-Methylbenzoyl cyanide 95%
2-Methylbenzoyl cyanide
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,158 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658474 CAS-Nummer: 5955-73-7 |