1-Formamido-1-cyclohexene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933130-1G
APOSOR933130-1GEA
400
EUR
APOSOR933130-1G
1-Formamido-1-cyclohexene 95%
1-Formamido-1-cyclohexene
Formel:
C₇H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863768 CAS-Nummer: 40652-40-2 |