tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl oxazol-4-ylcarbamate
OR933138-1G
APOSOR933138-1GEA
81.2
EUR
APOSOR933138-1G
tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate 95%
tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate
Formel:
C₈H₁₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18533643 CAS-Nummer: 1314931-66-2 |