4-Chloro-2-methyl-6,7-dihydro-5h-cyclopenta[d]pyrimidine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
OR933192-1G
APOSOR933192-1GEA
243
EUR
APOSOR933192-1G
4-Chloro-2-methyl-6,7-dihydro-5h-cyclopenta[d]pyrimidine 90%
4-Chloro-2-methyl-6,7-dihydro-5h-cyclopenta[d]pyrimidine
Formel:
C₈H₉ClN₂ Molecular Weight: 168,623 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14648013 CAS-Nummer: 118802-40-7 |