2-Nitro-5-(piperazin-1-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR933206-1G
APOSOR933206-1GEA
154
EUR
APOSOR933206-1G
2-Nitro-5-(piperazin-1-yl)aniline
2-Nitro-5-(piperazin-1-yl)aniline
Formel:
C₁₀H₁₄N₄O₂ Molecular Weight: 222,244 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00545958 CAS-Nummer: 96103-52-5 |