meso-1,4-Dichloro-2,3-butanediol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933328-5G
APOSOR933328-5GEA
377
EUR
APOSOR933328-5G
meso-1,4-Dichloro-2,3-butanediol 95%
meso-1,4-Dichloro-2,3-butanediol
Formel:
C₄H₈Cl₂O₂ Molecular Weight: 159,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
7268-35-1 |