3-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933358-1G
APOSOR933358-1GEA
319
EUR
APOSOR933358-1G
3-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid 95%
3-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419657 CAS-Nummer: 913839-78-8 |