4,6-Dihydroxy-5-methyl-1,3-diformyl benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,6-Dihydroxy-5-methylisophthalaldehyde
OR933368-1G
APOSOR933368-1GEA
101
EUR
APOSOR933368-1G
4,6-Dihydroxy-5-methyl-1,3-diformyl benzene 95%
4,6-Dihydroxy-5-methyl-1,3-diformyl benzene
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505923 CAS-Nummer: 22304-67-2 |