1-(4-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9334-1G
APOSOR9334-1GEA
52.2
EUR
APOSOR9334-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00227562 CAS-Nummer: 56617-47-1 |