4-Butylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933401-1G
APOSOR933401-1GEA
574
EUR
APOSOR933401-1G
4-Butylpyridine 95%
4-Butylpyridine
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00129015 CAS-Nummer: 5335-75-1 |