2',6'-Dimethylacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2,6-Dimethylphenyl)ethan-1-on
OR933402-5G
APOSOR933402-5GEA
82.8
EUR
APOSOR933402-5G
2',6'-Dimethylacetophenon 97%
2',6'-Dimethylacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861394 CAS-Nummer: 2142-76-9 |