2-(Azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR933553-1G
APOSOR933553-1GEA
432
EUR
APOSOR933553-1G
2-(Azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
2-(Azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Formel:
C₅H₈N₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28501222 CAS-Nummer: 1423057-36-6 |