1-benzyl-1,4-diazepane 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Benzylhomopiperazine, 1-Benzyl-1,4-diazepane

OR9337-250MG
APOSOR9337-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9337-250MG
1-benzyl-1,4-diazepane 95+%
1-benzyl-1,4-diazepane
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Molecular Weight: 190,29 g/mol
Siedepunkt: 110 °C
Dichte: 1,028 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800858
CAS-Nummer: 4410-12-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR