3-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Borono-2-chlorobenzoic acid
OR9342-1G
APOSOR9342-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9342-1G
3-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure
3-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BClO₄
Molecular Weight: 200,3800 g/mol
Schmelzpunkt: 223…225 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06801689
CAS-Nummer: 913835-32-2