4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Tert-butylcarbonylamino)phenylboronic acid, 4-Pivalamidobenzeneboronic acid
OR9346-1G
APOSOR9346-1GEA
372
EUR
APOSOR9346-1G
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]benzeneboronic acid 98%
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₃ Molecular Weight: 221,061 g/mol Schmelzpunkt: 240…243 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235071 CAS-Nummer: 182344-22-5 |