2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethanone hydrochloride
OR934729-1G
OR934729-250MG
APOSOR934729-1GEA
132
EUR
APOSOR934729-1G
APOSOR934729-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28040565 CAS-Nummer: 502653-18-1 |