2-Norbornene-2-boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Bicyclo[2.2.1]hept-2-en-2-yl)boronic acid
OR9349-250MG
APOSOR9349-250MGEA
655
EUR
APOSOR9349-250MG
2-Norbornene-2-boronic acid 95%
2-Norbornene-2-boronic acid
Formel:
C₇H₁₁BO₂ Molecular Weight: 137.97 g/mol Schmelzpunkt: 124…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07783853 CAS-Nummer: 871333-98-1 |