(1S)-1,7,7-Trimethylnorborn-2-en-2-boronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-en-2-yl]boronic acid
OR9350-250MG
APOSOR9350-250MGEA
466
EUR
APOSOR9350-250MG
(1S)-1,7,7-Trimethylnorborn-2-en-2-boronsäure 95%
(1S)-1,7,7-Trimethylnorborn-2-en-2-boronsäure
Formel:
C₁₀H₁₇BO₂ Molecular Weight: 180,05 g/mol Schmelzpunkt: 205…207 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08705231 CAS-Nummer: 871333-99-2 |