5-Azaspiro[2.5]octan-8-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR935112-1G
APOSOR935112-1GEA
2450
EUR
APOSOR935112-1G
5-Azaspiro[2.5]octan-8-one hydrochloride
5-Azaspiro[2.5]octan-8-one hydrochloride
Formel:
C₇H₁₁NO·ClH Molecular Weight: 161,629 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28501958 CAS-Nummer: 1780166-60-0 |