6-Bromo-2-chloro-3-nitroquinoline ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR935238-250MG
APOSOR935238-250MGEA
126
EUR
APOSOR935238-250MG
6-Bromo-2-chloro-3-nitroquinoline ≥96%
6-Bromo-2-chloro-3-nitroquinoline
Formel:
C₉H₄BrClN₂O₂ Molecular Weight: 287,497 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD27928359 CAS-Nummer: 754990-23-3 |