6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR935289-250MG
APOSOR935289-250MGEA
488
EUR
APOSOR935289-250MG
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28501954 CAS-Nummer: 1638765-02-2 |