5-Oxocyclopenten-1-ylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Oxocyclopentene-1-boronic acid
OR9353-250MG
APOSOR9353-250MGEA
698
EUR
APOSOR9353-250MG
5-Oxocyclopenten-1-ylboronsäure 97%
5-Oxocyclopenten-1-ylboronic acid
Formel:
C₅H₇BO₃ Molecular Weight: 125,92 g/mol Schmelzpunkt: 106…108 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD08056354 CAS-Nummer: 871329-71-4 |