Methyl 2-{3-azaspiro[5.5]undecan-9-yl}acetate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR935882-1G
APOSOR935882-1GEA
1490
EUR
APOSOR935882-1G
Methyl 2-{3-azaspiro[5.5]undecan-9-yl}acetate hydrochloride
Methyl 2-{3-azaspiro[5.5]undecan-9-yl}acetate hydrochloride
Formel:
C₁₃H₂₃NO₂·ClH Molecular Weight: 261,788 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28501529 CAS-Nummer: 1017540-91-8 |