1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936208-25G
APOSOR936208-25GEA 0 EUR
APOSOR936208-25G
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine 95%
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₉N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014643
CAS-Nummer: 2981-10-4