(2,5-Xylyloxy)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2,5-Dimethylphenoxy)essigsäure
OR936222-25G
APOSOR936222-25GEA
183
EUR
APOSOR936222-25G
(2,5-Xylyloxy)essigsäure 95%
(2,5-Xylyloxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH Molecular Weight: 180.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014356 CAS-Nummer: 7356-41-4 |