1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936238-25G
APOSOR936238-25GEA
161
EUR
APOSOR936238-25G
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinon 95%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Formel:
C₁₀H₁₇NO Molecular Weight: 167,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003191 CAS-Nummer: 6837-24-7 |