Methyl-4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound B
OR936293-100G
APOSOR936293-100GEA
78.3
EUR
APOSOR936293-100G
Methyl-4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate
Formel:
C₁₁H₁₂ClNO₄ Schmelzpunkt: 153…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048191 CAS-Nummer: 4093-31-6 |