2-Ethoxy-3-isopropylpyrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936366-5G
APOSOR936366-5GEA
487
EUR
APOSOR936366-5G
2-Ethoxy-3-isopropylpyrazin 95%
2-Ethoxy-3-isopropylpyrazin
Formel:
C₉H₁₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038029 CAS-Nummer: 72797-16-1 |