trans-4-(2-Nitroethenyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: trans-4-(2-Nitrovinyl)benzonitrile, (E)-4-(2-Nitrovinyl)benzonitrile
OR936417-1G
APOSOR936417-1GEA 43.5 EUR
APOSOR936417-1G
trans-4-(2-Nitroethenyl)benzonitrile 95%
trans-4-(2-Nitroethenyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00176174
CAS-Nummer: 5153-73-1