1,3-Diethyl-2-thioharnstoff 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N,N'-Diethylthiourea
OR936470-100G
APOSOR936470-100GEA
125
EUR
APOSOR936470-100G
1,3-Diethyl-2-thioharnstoff 95%
1,3-Diethyl-2-thioharnstoff
Formel:
C₅H₁₂N₂S Molecular Weight: 132,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004925 CAS-Nummer: 105-55-5 |