N-tert-Butyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-tert-Butylsulphamoyl-2-methylbenzeneboronic acid
OR9365-250MG
APOSOR9365-250MGEA
288
EUR
APOSOR9365-250MG
N-tert-Butyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid 95%
N-tert-Butyl-3-borono-4-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₈BNO₄S Molecular Weight: 271,14 g/mol Schmelzpunkt: 142…145 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235063 CAS-Nummer: 874219-47-3 |