4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%

Lieferant: Apollo Scientific

OR936561-100G OR936561-1KG OR936561-500G
APOSOR936561-100GEA 125 EUR
APOSOR936561-100G APOSOR936561-1KG APOSOR936561-500G
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₉H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005927
CAS-Nummer: 19438-60-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR