2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-3-hexin
OR936618-500G
APOSOR936618-500GEA
74.1
EUR
APOSOR936618-500G
2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol 95%
2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol
Formel:
C₈H₁₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004468 CAS-Nummer: 142-30-3 |