N-Benzylidenanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936635-25G
APOSOR936635-25GEA 79.9 EUR
APOSOR936635-25G
N-Benzylidenanilin 95%
N-Benzylidenanilin
Formel: C₁₃H₁₁N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003027
CAS-Nummer: 538-51-2