Phenyl acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936700-25G
APOSOR936700-25GEA
116
EUR
APOSOR936700-25G
Phenyl acrylate 95%
Phenyl acrylate
Formel:
C₉H₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048145 CAS-Nummer: 937-41-7 |